9-Bromo-9-phenylfluorene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 43.5 EUR
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formula: C₁₉H₁₃Br
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075522
Núm. CAS: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8,II