Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR42047-1G
OR42047-25G
OR42047-5G
APOSOR42047-1GEA
0
EUR
APOSOR42047-1G
APOSOR42047-25G
APOSOR42047-5G
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate
Formula:
C₆H₈N₂O₃ Pto. de fusión: 167…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001937 Núm. CAS: 6629-04-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...