4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR42061-1G
OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA
203
EUR
APOSOR42061-1G
APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formula:
C₁₆H₁₆O₄ Pto. de fusión: 100…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00185562 Núm. CAS: 29973-91-9 |