6-Clorosalicilaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-6-hidroxibenzaldehído
OR42100-25G
APOSOR42100-25GEA 119 EUR
APOSOR42100-25G
6-Clorosalicilaldehído
6-Clorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. de fusión: 51…55 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01646166
Núm. CAS: 18362-30-6