2-Indanylacetic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 130 EUR
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Pto. de fusión: 91…93 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082653
Núm. CAS: 37868-26-1