6-Bromo-3-isoquinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42117-1G OR42117-500MG
APOSOR42117-1GEA 29 EUR
APOSOR42117-1G APOSOR42117-500MG
6-Bromo-3-isoquinolinol
6-Bromo-3-isoquinolinol
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11110423
Núm. CAS: 1031927-91-9