2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4212-1G OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4212-1G APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Pto. de fusión: 245…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093919
Núm. CAS: 634-38-8