1,3-Benzoxazol-2-amina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[d]oxazol-2-amine, 2-Aminobenzoxazole
OR42126-1G OR42126-10G OR42126-5G
APOSOR42126-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42126-1G APOSOR42126-10G APOSOR42126-5G
1,3-Benzoxazol-2-amina 98%
1,3-Benzoxazol-2-amina
Formula: C₇H₆N₂O
Pto. de fusión: 129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182850
Núm. CAS: 4570-41-6
EINECS: 224-952-3