4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 85.7 EUR
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Pto. Ebullición: 281 °C
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11040194
Núm. CAS: 78137-76-5