1,3-Diiodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4213-100G
APOSOR4213-100GEA 97.3 EUR
APOSOR4213-100G
1,3-Diiodobenceno 98%
1,3-Diiodobenceno
Formula: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Pto. de fusión: 33…37 °C
Densidad: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041731
Núm. CAS: 626-00-6
EINECS: 210-921-1