5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-2-chloro-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
OR42134-1G
OR42134-5G
APOSOR42134-1GEA
21.9
EUR
APOSOR42134-1G
APOSOR42134-5G
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formula:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,5900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095087 Núm. CAS: 38186-82-2 |