3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
OR42139-100G
APOSOR42139-100GEA 183 EUR
APOSOR42139-100G
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Pto. de fusión: 57…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368887
Núm. CAS: 884495-39-0