2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Amino-2,6-dichloro-3-nitropyridine

OR42145-1G
APOSOR42145-1GEA 0 EUR
APOSOR42145-1G
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine
Formula: C₅H₃Cl₂N₃O₂
MW: 208,0022 g/mol
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03265754
Núm. CAS: 2897-43-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR