Formamidine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Formimidamide hydrochloride
OR42146-25G OR42146-100G OR42146-5G
APOSOR42146-25GEA 27.7 EUR
APOSOR42146-25G APOSOR42146-100G APOSOR42146-5G
Formamidine hydrochloride 96%
Formamidine hydrochloride
Formula: CH₄N₂
MW: 80.52 g/mol
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012865
Núm. CAS: 6313-33-3
EINECS: 228-639-2