Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42147-1G OR42147-250MG
APOSOR42147-1GEA 161 EUR
APOSOR42147-1G APOSOR42147-250MG
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formula: C₁₂H₁₁ClO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935972
Núm. CAS: 5814-38-0