(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-Amino-1,2-propanediol, (S)-3-Aminopropane-1,2-diol
OR42150-100G
APOSOR42150-100GEA 313 EUR
APOSOR42150-100G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol 97%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Formula: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Pto. Ebullición: 117…119 °C/0,4mmHg
Pto. de fusión: 55 °C
Densidad: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798260
Núm. CAS: 61278-21-5