N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42152-1G OR42152-5G OR42152-25G
APOSOR42152-1GEA 58 EUR
APOSOR42152-1G APOSOR42152-5G APOSOR42152-25G
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Formula: C₈H₁₅NO₆·H₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00136044
Núm. CAS: 3615-17-6