2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methylpyridine-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(2-Methyl-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR42154-1G
OR42154-25G
OR42154-5G
APOSOR42154-1GEA
26.1
EUR
APOSOR42154-1G
APOSOR42154-25G
APOSOR42154-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₂ Pto. de fusión: 66…71 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD08061590 Núm. CAS: 660867-80-1 |