3-Amino-4-methoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR42156-1G
OR42156-250MG
APOSOR42156-1GEA
24.8
EUR
APOSOR42156-1G
APOSOR42156-250MG
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
3-Amino-4-methoxypyridine
Formula:
C₆H₈N₂O MW: 124,1400 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07374959 Núm. CAS: 33631-09-3 |