2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
OR42158-1G
OR42158-250MG
OR42158-5G
APOSOR42158-1GEA
102
EUR
APOSOR42158-1G
APOSOR42158-250MG
APOSOR42158-5G
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
2-Cyano-5-hydroxypyridine
Formula:
C₆H₄N₂O MW: 120,1100 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368197 Núm. CAS: 86869-14-9 |