(±)-2-Metiltetrahidrofurano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR42160-500ML OR42160-1L OR42160-5X1L
APOSOR42160-500MLEA 45.1 EUR
APOSOR42160-500ML APOSOR42160-1L APOSOR42160-5X1L
(±)-2-Metiltetrahidrofurano 99%
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 78…82 °C
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II