2,4-Diiodo-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42172-1G OR42172-2.5G OR42172-5G OR42172-10G
APOSOR42172-1GEA 249 EUR
APOSOR42172-1G APOSOR42172-2.5G APOSOR42172-5G APOSOR42172-10G
2,4-Diiodo-1H-imidazole
2,4-Diiodo-1H-imidazole
Formula: C₃H₂I₂N₂
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800593
Núm. CAS: 19198-80-2