6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42179-1G
APOSOR42179-1GEA 314 EUR
APOSOR42179-1G
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Formula: C₆H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870771
Núm. CAS: 59646-16-1