3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4218-10G
OR4218-1G
OR4218-5G
APOSOR4218-10GEA
1050
EUR
APOSOR4218-10G
APOSOR4218-1G
APOSOR4218-5G
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BClNO₃ MW: 227,45 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07363767 Núm. CAS: 850589-40-1 |