(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 232 EUR
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol 95%
(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 66…67 °C/19mmHg
Densidad: 1,116 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00074874
Núm. CAS: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III