Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42181-1G OR42181-250MG OR42181-5G
APOSOR42181-1GEA 48 EUR
APOSOR42181-1G APOSOR42181-250MG APOSOR42181-5G
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00728625
Núm. CAS: 28942-54-3