Benzofenona-imina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzophenoneimine
OR42185-100G OR42185-25G OR42185-500G
APOSOR42185-100GEA 62.5 EUR
APOSOR42185-100G APOSOR42185-25G APOSOR42185-500G
Benzofenona-imina 97%
Benzofenona-imina
Formula: C₁₃H₁₁N
Pto. Ebullición: 151…153 °C/10mmHg
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001760
Núm. CAS: 1013-88-3