4-Bromo-7-azaindole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR42186-1G OR42186-25G OR42186-5G
APOSOR42186-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42186-1G APOSOR42186-25G APOSOR42186-5G
4-Bromo-7-azaindole
4-Bromo-7-azaindole
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 176…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272233
Núm. CAS: 348640-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III