1,4-Diiodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4220-100G
OR4220-500G
OR4220-1KG
APOSOR4220-100GEA
58
EUR
APOSOR4220-100G
APOSOR4220-500G
APOSOR4220-1KG
1,4-Diiodobenceno
1,4-Diiodobenceno
Formula:
C₆H₄I₂ Pto. Ebullición: 285 °C Pto. de fusión: 131…133 °C Densidad: 2,35 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001054 Núm. CAS: 624-38-4 EINECS: 210-842-2 |