3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42204-1G OR42204-5G
APOSOR42204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42204-1G APOSOR42204-5G
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-methylpyridine
Formula: C6H5Br2N
Pto. de fusión: 22…23 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234159
Núm. CAS: 38749-87-0