3,5-Dibromoanísol

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene

OR42208-25G OR42208-5G OR42208-1G
APOSOR42208-25GEA 132 EUR
APOSOR42208-25G APOSOR42208-5G APOSOR42208-1G
3,5-Dibromoanísol
3,5-Dibromoanísol
Formula: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C/9,75mmHg
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258848
Núm. CAS: 74137-36-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR