2-Bromo-5-nitrotolueno

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1-Bromo-2-methyl-4-nitrobenzene

OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 63.8 EUR
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Bromo-5-nitrotolueno
2-Bromo-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007281
Núm. CAS: 7149-70-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR