1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 65.4 EUR
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100437
Núm. CAS: 16588-26-4