3-Bromo-5-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42210-100G OR42210-25G
APOSOR42210-100GEA 230 EUR
APOSOR42210-100G APOSOR42210-25G
3-Bromo-5-methylaniline 97%
3-Bromo-5-methylaniline
Formula: C7H8BrN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11845553
Núm. CAS: 74586-53-1