2-Iodo-2-metilpropano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
OR42211-25G OR42211-100G
APOSOR42211-25GEA 143 EUR
APOSOR42211-25G APOSOR42211-100G
2-Iodo-2-metilpropano 95%
2-Iodo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉I
Pto. Ebullición: 99…100 °C
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001068
Núm. CAS: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN: 2391
ADR: 3,II