N-Boc-L-threonine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-L-threonine, Boc-Thr-OH, (2S,3R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR42214-100G OR42214-25G OR42214-500G
APOSOR42214-100GEA 105 EUR
APOSOR42214-100G APOSOR42214-25G APOSOR42214-500G
N-Boc-L-threonine
N-Boc-L-threonine
Formula: C₉H₁₇NO₅
MW: 219.2 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065946
Núm. CAS: 2592-18-9
EINECS: 219-987-6