2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR42216-100G
OR42216-25G
OR42216-5G
APOSOR42216-100GEA
71.2
EUR
APOSOR42216-100G
APOSOR42216-25G
APOSOR42216-5G
2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona 98%
2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 72…73 °C/6mmHg Densidad: 0,883 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008848 Núm. CAS: 1118-71-4 EINECS: 214-268-3 |