(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-(+)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-(+)-5-Hydroxymethyltetrahydro-2-furanone
OR42217-25G OR42217-5G
APOSOR42217-25GEA 806 EUR
APOSOR42217-25G APOSOR42217-5G
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Pto. Ebullición: 110…115 °C/0,2mmHg
Densidad: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066224
Núm. CAS: 32780-06-6