2,6-Di-terc-butil-4-metilpiridina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
OR42220-25G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 114 EUR
APOSOR42220-25G APOSOR42220-100G
2,6-Di-terc-butil-4-metilpiridina 96%
2,6-Di-terc-butil-4-metilpiridina
Formula: C₁₄H₂₃N
Pto. Ebullición: 233 °C
Pto. de fusión: 33…36 °C
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006305
Núm. CAS: 38222-83-2