(4-Clorofenil)acetato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl (4-chlorophenyl)acetate, Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-chlorophenylacetate
OR42221-500G
APOSOR42221-500GEA 203 EUR
APOSOR42221-500G
(4-Clorofenil)acetato de metilo 98%
(4-Clorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C/8mmHg
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032743
Núm. CAS: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0