2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42222-100G OR42222-25G OR42222-5G
APOSOR42222-100GEA 154 EUR
APOSOR42222-100G APOSOR42222-25G APOSOR42222-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 172…174 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002894
Núm. CAS: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5