(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: XANTPHOS, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
OR42230-25G OR42230-5G OR42230-100G
APOSOR42230-25GEA 63.8 EUR
APOSOR42230-25G APOSOR42230-5G APOSOR42230-100G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Formula: C₃₉H₃₂OP₂
MW: 578,62 g/mol
Pto. de fusión: 224…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233866
Núm. CAS: 161265-03-8