1-Bromo-2-etinilbenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-2-bromobenceno
OR42231-1G OR42231-5G OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA 36.4 EUR
APOSOR42231-1G APOSOR42231-5G APOSOR42231-25G
1-Bromo-2-etinilbenceno 98%
1-Bromo-2-etinilbenceno
Formula: C₈H₅Br
Pto. Ebullición: 92…93 °C/20mmHg
Densidad: 1,443 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863358
Núm. CAS: 766-46-1