2-(Furfurylthio)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}furan
OR42233-1G
OR42233-250MG
OR42233-500MG
OR42233-5G
APOSOR42233-1GEA
52.2
EUR
APOSOR42233-1G
APOSOR42233-250MG
APOSOR42233-500MG
APOSOR42233-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine
2-(Furfurylthio)ethylamine
Formula:
C₇H₁₁NOS Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01075029 Núm. CAS: 36415-21-1 |