7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
OR42234-100G OR42234-500G
APOSOR42234-100GEA 24.8 EUR
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G
7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona 98%
7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona
Formula: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231,30 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C/6,5mmHg
Pto. de fusión: 72…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006864
Núm. CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9