Bis(2-bromoetil) éter 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
OR42237-25G OR42237-5G
APOSOR42237-25GEA 252 EUR
APOSOR42237-25G APOSOR42237-5G
Bis(2-bromoetil) éter 95%
Bis(2-bromoetil) éter
Formula: C₄H₈Br₂O
MW: 231,93 g/mol
Pto. Ebullición: 92…93 °C/12mmHg
Densidad: 1,845 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039196
Núm. CAS: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2