2-Iodobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 56.8 EUR
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-Iodobenzonitrilo 98%
2-Iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₄IN
Pto. de fusión: 51…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079761
Núm. CAS: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III