Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pd(PPh3)4
OR4225-1G
OR4225-25G
OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA
27.7
EUR
APOSOR4225-1G
APOSOR4225-25G
APOSOR4225-5G
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0)
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0)
Formula:
C₇₂H₆₀P₄Pd MW: 1155.58 g/mol Pto. de fusión: 103…107 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00010012 Núm. CAS: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |