4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4,4-Dimethylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid
OR4226-250MG OR4226-1G
APOSOR4226-250MGEA 319 EUR
APOSOR4226-250MG APOSOR4226-1G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formula: C₈H₁₅BO₂
MW: 154,02 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07363758
Núm. CAS: 865869-28-9