1-Iodo-2-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4227-100G OR4227-25G
APOSOR4227-100GEA 72.5 EUR
APOSOR4227-100G APOSOR4227-25G
1-Iodo-2-nitrobenceno
1-Iodo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₄INO₂
Pto. Ebullición: 288…289 °C
Pto. de fusión: 49…51 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007088
Núm. CAS: 609-73-4
EINECS: 210-200-1